1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1,2-Benzisothiazol-3-one
B2430-25G B2430-500G B2430-100G
TCIAB2430-25GEA 745 NOK
TCIAB2430-25G TCIAB2430-500G TCIAB2430-100G
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one ≥98.0% (by GC)
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
Formel: C₇H₅NOS
MW: 151,19 g/mol
MDL nummer: MFCD00044001
CAS-nummer: 2634-33-5
EINECS: 220-120-9
FN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8e06cab13526228768a902cc024e781a2164a14&vid=d8e06cab13526228768a902cc024e781a2164a14&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 160.0 deg-C