1-Heptansulfonsyre natriumsalt ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
H0454-25G H0454-500G H0454-100G
TCIAH0454-25GEA 1100 NOK
TCIAH0454-25G TCIAH0454-500G TCIAH0454-100G
1-Heptansulfonsyre natriumsalt ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-Heptansulfonsyre natriumsalt
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
Smeltepunkt: 300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007543
CAS-nummer: 22767-50-6
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5db19c10ab1daab0940617346d980c8191b7cbc&vid=e5db19c10ab1daab0940617346d980c8191b7cbc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency