Sykloheksan, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
28920-10ML 28920-5ML
28920-10MLEA 1050 NOK
28920-10ML 28920-5ML
Sykloheksan, Supelco®
Sykloheksan
Formel: C₆H₁₂
Kokepunkt: 81 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 7 °C
Tetthet: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –18 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003814
CAS-nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
FN: 1145
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adb3cc7049c48accc581108cb43a934b5e7f0b6b&vid=54385b4749c9566664f3efe7ab6c40106ac1ed0a&prid=web&clid=SAPDAM