Syklopentan 97%, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Pentamethylene
111480010 111480025 111481000
ACRO111480010EA 3225 NOK
ACRO111480010 ACRO111480025 ACRO111481000
Syklopentan 97%, extra pure
Syklopentan
Formel: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Kokepunkt: 50 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –94 °C
Tetthet: 0,75 g/cm³
Flash punkt: –7 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001356
CAS-nummer: 287-92-3
EINECS: 206-016-6
FN: 1146
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,02769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd230057521cc77c90840c7adfece9c74c0a3b1&vid=352021851b7701a448c5b11d43e94d925d03f802&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.01 %