Syklopentan for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Pentamethylene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18769.0250 8.18769.1000 8.18769.0050
8.18769.0250EA 792 NOK
8.18769.0250 8.18769.1000 8.18769.0050
Syklopentan for syntese, Sigma-Aldrich®
Syklopentan
Formel: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Kokepunkt: 49 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –93,3 °C
Tetthet: 0,746 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –41 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001356
CAS-nummer: 287-92-3
EINECS: 206-016-6
FN: 1146
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,02769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd230057521cc77c90840c7adfece9c74c0a3b1&vid=352021851b7701a448c5b11d43e94d925d03f802&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -93.3 °C
Molar Mass 70.13 g/mol
Boiling Point 49 °C
Vapor Pressure 346 hPa (20 °C)
Flash Point -42 °C
Refractive Index 1.4065 (20 °C)
Explosion Limit 1.5 - 8.7 %(V)
Density 0.75 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 380 °C