Syklopentan, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Pentamethylene
M-Clarity™ quality level = MQ100
29680-10ML 29680-5ML
29680-10MLEA 290 NOK
29680-10ML 29680-5ML
Syklopentan, Supelco®
Syklopentan
Formel: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Kokepunkt: 49 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –93,3 °C
Tetthet: 0,746 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –41 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001356
CAS-nummer: 287-92-3
EINECS: 206-016-6
FN: 1146
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,02769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd230057521cc77c90840c7adfece9c74c0a3b1&vid=352021851b7701a448c5b11d43e94d925d03f802&prid=web&clid=SAPDAM