1-Etynylsykloheksanol 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
119101000 119105000 119100025
ACRO119101000EA 820 NOK
ACRO119101000 ACRO119105000 ACRO119100025
1-Etynylsykloheksanol 99+%
1-Etynylsykloheksanol
Formel: C₈H₁₂O
Kokepunkt: 180 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 30…32 °C
Tetthet: 0,9763 g/cm³
Flash punkt: 73 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003858
CAS-nummer: 78-27-3
EINECS: 241-385-7
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %