4-tert-Butylsykloheksanon 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
107911000 107915000 107910250
ACRO107911000EA 960 NOK
ACRO107911000 ACRO107915000 ACRO107910250
4-tert-Butylsykloheksanon 99%
4-tert-Butylsykloheksanon
Formel: C₁₀H₁₈O
Kokepunkt: 113…116 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: 48…51 °C
Tetthet: 0,893 g/cm³ (50 °C)
Flash punkt: 96 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001642
CAS-nummer: 98-53-3
EINECS: 202-678-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥98.5 %
Water ≤1.0 % (K.F.)
Anticaking agent 0.5 % (SiO2)