2-Metyl-1,3-sykloheksandion 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Methylcyclohexane-1,3-dione
126590250 126591000 126592000
ACRO126590250EA 1650 NOK
ACRO126590250 ACRO126591000 ACRO126592000
2-Metyl-1,3-sykloheksandion 98+%
2-Metyl-1,3-sykloheksandion
Formel: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Kokepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: >204 °C
Tetthet: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001587
CAS-nummer: 1193-55-1
EINECS: 212-153-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to pink-orange to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥204 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.0 %