2-Metyl-1,3-syklopentandion 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 2-Methylcyclopentane-1,3-dione
152320250 152321000
ACRO152320250EA 1725 NOK
ACRO152320250 ACRO152321000
2-Metyl-1,3-syklopentandion 98%
2-Metyl-1,3-syklopentandion
Formel: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Kokepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 212…216 °C
Tetthet: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001406
CAS-nummer: 765-69-5
EINECS: 212-153-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light beige to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 212 to 216 °C
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %