3-Metyl-1,2-syklopentandion 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 3-Methyl-1,2-cyclopentanedione, Maple lactone, Methyl cyclopentenolone, 3-Methylcyclopentane-1,2-dione
176460100 176460500
ACRO176460100EA 695 NOK
ACRO176460100 ACRO176460500
3-Metyl-1,2-syklopentandion 99%
3-Metyl-1,2-syklopentandion
Formel: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Kokepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 105…110 °C
Flash punkt: 100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001417
CAS-nummer: 765-70-8
EINECS: 212-154-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 108 °C
GC ≥98.5 %