Syklopropanmetylamin 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Cyclopropylmethylamine, (Cyclopropylmethyl)amine, (Aminomethyl)cyclopropane
258720100 258720050 258720500
ACRO258720100EA 2350 NOK
ACRO258720100 ACRO258720050 ACRO258720500
Syklopropanmetylamin 97%
Syklopropanmetylamin
Formel: C₄H₉N
MW: 71,12 g/mol
Kokepunkt: 84…85 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,82 g/cm³
Flash punkt: –30 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00037147
CAS-nummer: 2516-47-4
EINECS: 219-737-6
FN: 2733
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %