Etylsykloheksan 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
118310250 118311000
ACRO118310250EA 735 NOK
ACRO118310250 ACRO118311000
Etylsykloheksan 99+%
Etylsykloheksan
Formel: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Kokepunkt: 132 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –111 °C
Tetthet: 0,78 g/cm³
Flash punkt: 18 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001523
CAS-nummer: 1678-91-7
EINECS: 216-835-0
FN: 3295
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4311 to 1.4331 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Clarity of solution Passes test