Methylenecyclohexane 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
325510010 325510050
ACRO325510010EA 715 NOK
ACRO325510010 ACRO325510050
Methylenecyclohexane 98%
Methylenecyclohexane
Formel: C₇H₁₂
MW: 96,17 g/mol
Kokepunkt: 102…103 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –126 °C
Tetthet: 0,8 g/cm³
Flash punkt: –006 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001661
CAS-nummer: 1192-37-6
EINECS: 203-624-3
FN: 1993
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,06074
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4465 to 1.4505 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %