Metylsyklopentan 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
345245000 345240250 345240025
ACRO345245000EA 2150 NOK
ACRO345245000 ACRO345240250 ACRO345240025
Metylsyklopentan 95%
Metylsyklopentan
Formel: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Kokepunkt: 71 °C
Smeltepunkt: –142,4 °C
Tetthet: 0,748 g/cm³
Flash punkt: –4 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001382
CAS-nummer: 96-37-7
EINECS: 202-503-2
FN: 2298
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %