Metylsyklopentan for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20789.0005 8.20789.0250
8.20789.0005EA 353 NOK
8.20789.0005 8.20789.0250
Metylsyklopentan for syntese, Sigma-Aldrich®
Metylsyklopentan
Formel: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Kokepunkt: 71,8 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –142 °C
Tetthet: 0,74 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –17 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001382
CAS-nummer: 96-37-7
EINECS: 202-503-2
FN: 2298
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -142 °C
Molar Mass 84.16 g/mol
Boiling Point 72 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 150 hPa (20 °C)
Flash Point -17 °C
Refractive Index 1.4087 (20 °C, 589 nm)
Density 0.74 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 315 °C