Metylsyklopentan, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
66490-10ML 66490-50ML
66490-10MLEA 2900 NOK
66490-10ML 66490-50ML
Metylsyklopentan, Supelco®
Metylsyklopentan
Formel: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Kokepunkt: 71,8 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –142 °C
Tetthet: 0,74 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –17 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001382
CAS-nummer: 96-37-7
EINECS: 202-503-2
FN: 2298
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3e3c51a409b5a8aa806b4f63abf84367e1dd8be&vid=93336b4a275aa301959c1aa44a582ee3caebfb16&prid=web&clid=SAPDAM