Syklohepten 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
304260050 304260250
ACRO304260050EA 1550 NOK
ACRO304260050 ACRO304260250
Syklohepten 95%
Syklohepten
Formel: C₇H₁₂
MW: 96,17 g/mol
Kokepunkt: 114,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –56 °C
Tetthet: 0,82 g/cm³
Flash punkt: –006 °C
MDL nummer: MFCD00004156
CAS-nummer: 628-92-2
EINECS: 211-060-4
FN: 2242
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 0.1 % BHT