Sykloheksen 99% stabilised, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
154840010 154840025 154845000 154840100
ACRO154840010EA 970 NOK
ACRO154840010 ACRO154840025 ACRO154845000 ACRO154840100
Sykloheksen 99% stabilised, ren
Sykloheksen
Formel: C₆H₁₀
Kokepunkt: 83 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –104 °C
Tetthet: 0,81 g/cm³
Flash punkt: –20 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001539
CAS-nummer: 110-83-8
EINECS: 203-807-8
FN: 2256
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,02756
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 100 ppm 2-tert-Butyl-4-methylphenol