Syklopenten 95+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
295905000 295900025 295901000
ACRO295905000EA 2250 NOK
ACRO295905000 ACRO295900025 ACRO295901000
Syklopenten 95+%
Syklopenten
Formel: C₅H₈
MW: 68,12 g/mol
Kokepunkt: 44 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –135 °C
Tetthet: 0,774 g/cm³
Flash punkt: –30 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001394
CAS-nummer: 142-29-0
EINECS: 205-532-9
FN: 2246
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %