1,4-Dioksan ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
Stabilisering: stabilisert med BHT/Ionol 25 ppm
23532.297EA 1175 NOK
23532.297 23532.366 23532.468
1,4-Dioksan ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
1,4-Dioksan
Formel: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Kokepunkt: 101,1 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 11,8 °C
Tetthet: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 12 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006571
CAS-nummer: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
FN: 1165
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
Boiling point 99 - 102 °C
Density (20/4) 1.030 - 1.035