1,4-Dioksan ≥99.5% stabilised, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
Stabilisering: stabilisert med BHT/Ionol 25 ppm
23540.295EA 1800 NOK
23540.295 23540.320 23540.460
1,4-Dioksan ≥99.5% stabilised, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens
1,4-Dioksan
Formel: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Kokepunkt: 101,1 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 11,8 °C
Tetthet: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 12 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006571
CAS-nummer: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
FN: 1165
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.5 %
Acidity or alkalinity Max. 0.001 meq/g
Boiling point 100 - 102 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 1.030 - 1.035
Solidification point Min. 11 °C
Acetaldehyde Max. 40 ppm
Acetone Max. 5 ppm
Evaporation residue Max. 50 ppm
Formaldehyde Max. 5 ppm
Peroxides Max. 100 ppm
Water Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 1 ppm