2,7-Dibromfluoren 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,7-Dibromo-9H-fluorene
355240050 355240250
ACRO355240050EA 410 NOK
ACRO355240050 ACRO355240250
2,7-Dibromfluoren 99%
2,7-Dibromfluoren
Formel: C₁₃H₈Br₂
MW: 324,01 g/mol
Smeltepunkt: 164…167 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00019048
CAS-nummer: 16433-88-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 167 °C
GC ≥98.5 %