Spectromelt® A 10 (di-Litiumtetraborat) for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.10783.1000 1.10783.5000 1.10783.9025
1.10783.1000EA 4920 NOK
1.10783.1000 1.10783.5000 1.10783.9025
Spectromelt® A 10 (di-Litiumtetraborat) for analysis, Supelco®
di-Litiumtetraborat
Formel: Li₂B₄O₇
Smeltepunkt: 918 °C
Tetthet: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011083
CAS-nummer: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Indeks: 14,05524
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (acidimetric) ≥ 98.0 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.005 %
Ca (Calcium) ≤ 0.005 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.001 %
Na (Sodium) ≤ 0.005 %