di-Natriumtetraborat, vannfri analytisk reagens, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Borax, Sodium tetraborate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06306.0250 1.06306.1000 1.06306.9025
1.06306.0250EA 1220 NOK
1.06306.0250 1.06306.1000 1.06306.9025
di-Natriumtetraborat, vannfri analytisk reagens, Supelco®
di-Natriumtetraborat
Du finner alle spesifikasjonsdetaljer og advarsler på www.vwr.com eller i VWRs kjemikaliekataloger
Formel: Na₂B₄O₇
MW: 201,22 g/mol
Kokepunkt: 1575 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 742 °C
Tetthet: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00081185
CAS-nummer: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Indeks: 12,08733
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 25.6 g/l (20 °C)
Melting Point 742 °C
Molar Mass 201.21 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 1575 °C (decomposition)
Vapor Pressure 7.3 hPa (1200 °C)
Density 2.37 g/cm3 (20 °C)
pH 9.2 (25 g/l, H2O, 20 °C)