Litium tetrahydroborat 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
206810100 206810500 206810050
ACRO206810100EA 2400 NOK
ACRO206810100 ACRO206810500 ACRO206810050
Litium tetrahydroborat 95%
Litium tetrahydroborat
Formel: H₄BLi
Kokepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 280 °C
Tetthet: 0,66 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011088
CAS-nummer: 16949-15-8
EINECS: 241-021-7
FN: 1413
ADR: 4.3,I
Merck Indeks: 13,05547
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Assay ≥94 %