Natriumtetrahydroborat 98+%, pulver
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
189300050 189300100 189301000 189305000 189300025
ACRO189300050EA 465 NOK
ACRO189300050 ACRO189300100 ACRO189301000 ACRO189305000 ACRO189300025
Natriumtetrahydroborat 98+%, pulver
Sodium borohydride
Formel: NaBH₄
Smeltepunkt: 360 °C (dec.)
Tetthet: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 69 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003518
CAS-nummer: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
FN: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Indeks: 13,08664
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥98.0 %
Water ≤5 %
HPLC ≥98.5 %