Natriumtetrahydroborat 98%, kuler (1-2 cm)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
201481000 201485000 201480025
ACRO201481000EA 1250 NOK
ACRO201481000 ACRO201485000 ACRO201480025
Natriumtetrahydroborat 98%, kuler (1-2 cm)
Sodium borohydride
Formel: NaBH₄
Smeltepunkt: 360 °C (dec.)
Tetthet: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 69 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003518
CAS-nummer: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
FN: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Indeks: 13,08664
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Pellets
Assay ≥97.5 % (NaBH4)