Natriumtetrahydroborat 98%, granulat ∼ 3 mm
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
419471000 419475000
ACRO419471000EA 1125 NOK
ACRO419471000 ACRO419475000
Natriumtetrahydroborat 98%, granulat ∼ 3 mm
Sodium borohydride
Formel: NaBH₄
Smeltepunkt: 360 °C (dec.)
Tetthet: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 69 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003518
CAS-nummer: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
FN: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Indeks: 13,08664
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Granules
Titration Iodometric ≥97.5 %
Water ≤0.2 % (Coulometric)