Litiumbromid 99.999% (trace metals basis), extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
212530250 212532500
ACRO212530250EA 2025 NOK
ACRO212530250 ACRO212532500
Litiumbromid 99.999% (trace metals basis), extra pure
Litiumbromid
Formel: LiBr
MW: 86,84 g/mol
Kokepunkt: 1265 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 550 °C
Tetthet: 3,46 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011077
CAS-nummer: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Indeks: 13,05548
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤10 ppm