Litiumbromid ≥99%, crystalline powder
Leverandør: MP Biomedicals
Warning
0215156191 0215156180 0215156190
ICNA0215156191EA 0 NOK
ICNA0215156191 ICNA0215156180 ICNA0215156190
Litiumbromid ≥99%, crystalline powder
Litiumbromid
Formel: LiBr
MW: 86,84 g/mol
Kokepunkt: 1265 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 550 °C
Tetthet: 3,46 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011077
CAS-nummer: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Indeks: 13,05548
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Form White Crystalline Powder
Storage Store at room temperature (15 to 30 °C)