Litiumbromid ≥99%, Reagent Grade
Leverandør: Honeywell Chemicals
Warning
213225-100G 213225-2KG 213225-500G
213225-100GEA 795 NOK
213225-100G 213225-2KG 213225-500G
Litiumbromid ≥99%, Reagent Grade
Litiumbromid
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: LiBr
MW: 86,84 g/mol
Kokepunkt: 1,265 °C (1.013 hPa)
Smeltepunkt: 550 °C
Tetthet: 3,46 g/cm3 (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011077
CAS-nummer: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Indeks: 13,05548
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay of Br 91.1 - 92.9 %
Appearance of the solution complying