Natriumbromat for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14368.0250 8.14368.9025 8.14368.1000 8.14368.7500
8.14368.0250EA 436 NOK
8.14368.0250 8.14368.9025 8.14368.1000 8.14368.7500
Natriumbromat for syntese, Sigma-Aldrich®
Sodium bromate
Formel: BrNaO₃
Kokepunkt: 1390 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 381 °C
Tetthet: 3,254 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003476
CAS-nummer: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
FN: 1494
ADR: 5.1,II
Merck Indeks: 12,08736
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 364 g/l (20 °C)
Melting Point 381 °C (decomposition)
Molar Mass 150.89 g/mol
Density 3.3 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral,Aqueous solution
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer