Kaliumkarbonat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
Synonymer: Potash
26724.291EA 800 NOK
26724.291 26724.360
Kaliumkarbonat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Kaliumkarbonat
Formel: K₂CO₃
MW: 138.21 g/mol
Smeltepunkt: 891
Tetthet: 2.42 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011382
CAS-nummer: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Indeks: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (on anhydrous substance) Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 + SO3 (as SO4) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm