Litiumkarbonat 99.999% (trace metals basis), extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
193360100 193361000
ACRO193360100EA 650 NOK
ACRO193360100 ACRO193361000
Litiumkarbonat 99.999% (trace metals basis), extra pure
Litiumkarbonat
Formel: Li₂CO₃
Smeltepunkt: 720 °C
Tetthet: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011084
CAS-nummer: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Indeks: 13,05549
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %