Litiumkarbonat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
25006.236EA 690 NOK
25006.236 25006.293
Litiumkarbonat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Litiumkarbonat
Formel: Li₂CO₃
MW: 73.89 g/mol
Smeltepunkt: 720
Tetthet: 2.11 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011084
CAS-nummer: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Indeks: 13,05549
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
Insolubles Max. 0.03 %
Iron (III) oxide Max. 20 ppm
Water Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.08 %
Ca (Calcium) Max. 0.12 %
K (Potassium) Max. 0.05 %
Na (Sodium) Max. 0.12 %