Spatel, med skje
Leverandør: RSG
210.150 210.180 210.210 210.250
231-0436EA 755 NOK
231-0436 231-0437 231-0438 231-0439
Spatel, med skje
Spatler
Rustfritt 18/10-stål antimagnetisk. Flerbruksskje for en rekke bruksområder.
  • Med rundt håndtak
  • Høy temperaturbestandighet, autoklaverbar
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Rask og enkel rengjøring