Natriumkarbonat ≥97%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
Synonymer: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
27754.360EA 1875 NOK
27754.360 27754.460
Natriumkarbonat ≥97%, TECHNICAL
Natriumkarbonat
Formel: Na₂CO₃
MW: 105.99 g/mol
Kokepunkt: 1600
Smeltepunkt: 854
Tetthet: 2.53 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003494
CAS-nummer: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Merck Indeks: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (on anhydrous substance) Min. 97 %