Cesiumklorid 99+%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Cesium Chloride
422850250 422851000 422855000
ACRO422850250EA 575 NOK
ACRO422850250 ACRO422851000 ACRO422855000
Cesiumklorid 99+%, ren
Cesiumklorid
Formel: CsCl
MW: 168,36 g/mol
Kokepunkt: 1290 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 646 °C
Tetthet: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010955
CAS-nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Indeks: 13,02021
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Rhodium (Rh) ≥24.0 %