Cesiumklorid analytisk reagens, Supelco®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: Cesium Chloride
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02038.0025 1.02038.0100
1.02038.0025EA 1220 NOK
1.02038.0025 1.02038.0100
Cesiumklorid analytisk reagens, Supelco®
Cesiumklorid
Formel: CsCl
MW: 168,36 g/mol
Kokepunkt: 1303 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 646 °C
Tetthet: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010955
CAS-nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Indeks: 13,02021
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 1860 g/l (20 °C)
Melting Point 646 °C
Molar Mass 168.36 g/mol
Bulk Density 1800 kg/m3
Boiling Point 1382 °C
Density 3.97 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)