Cesiumklorid, Suprapur® for sporanalyse, Supelco®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: Cesium Chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02039.0050 1.02039.0250 1.02039.1000
1.02039.0050EA 4350 NOK
1.02039.0050 1.02039.0250 1.02039.1000
Cesiumklorid, Suprapur® for sporanalyse, Supelco®
Cesiumklorid
Formel: CsCl
MW: 168,36 g/mol
Kokepunkt: 1303 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 646 °C
Tetthet: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010955
CAS-nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Indeks: 13,02021
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 1860 g/L (20 °C)
Melting Point 646 °C
Molar Mass 168.36 g/mol
Bulk Density 1800 kg/m³
Boiling Point 1382 °C
Density 3.97 g/cm³ (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/L, H₂O, 20 °C)