Cesiumklorid ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: Cesium Chloride
22960.131EA 1175 NOK
22960.131 22960.180
Cesiumklorid ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens
Cesiumklorid
Formel: CsCl
MW: 168,36 g/mol
Kokepunkt: 1303 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 646 °C
Tetthet: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010955
CAS-nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Indeks: 13,02021
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99.5 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Al (Aluminium) Max. 5 ppm
Cu (Copper) Max. 3 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
K (Potassium) Max. 20 ppm
Li (Lithium) Max. 2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm
Rb (Rubidium) Max. 200 ppm
Zn (Zinc) Max. 3 ppm