Kaliumklorid, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
0509.0500EA 490 NOK
0509.0500 0509.1000 0509.5000
Kaliumklorid, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Kaliumklorid
Formel: KCl
Kokepunkt: 1420 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 773 °C
Tetthet: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011360
CAS-nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Indeks: 14,07621
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay min. 99 %
Acidity and Alkalinity passes test
Iron (Fe) max. 0.005 %
Sodium (Na) max. 0.1 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Sulfate (SO4) max. 0.01 %