Kaliumklorid, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04936.0500 1.04936.1000 1.04936.5000 1.04936.9050 1.04936.9010 1.04936.0250
1.04936.0500EA 415 NOK
1.04936.0500 1.04936.1000 1.04936.5000 1.04936.9050 1.04936.9010 1.04936.0250
Kaliumklorid, EMSURE® for analysis, Supelco®
Kaliumklorid
Formel: KCl
Kokepunkt: 1420 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 773 °C
Tetthet: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011360
CAS-nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Indeks: 14,07621
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 347 g/l (20 °C)
Melting Point 773 °C
Molar Mass 74.55 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 1413 °C (1013 hPa)
Density 1.98 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)