Kaliumklorid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
26759.291EA 515 NOK
26759.291 26759.360 26759.462
Kaliumklorid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Kaliumklorid
Formel: KCl
Kokepunkt: 1420 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 773 °C
Tetthet: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011360
CAS-nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Indeks: 14,07621
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm