Litiumklorid ≥99% for biotechnology
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
0416-100GEA 1550 NOK
0416-100G 0416-500G
Litiumklorid ≥99% for biotechnology
Litiumklorid
Formel: LiCl
Kokepunkt: 1382 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 614 °C
Tetthet: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011078
CAS-nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Indeks: 13,05550
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤10 ppm
Purity >99%