Litiumklorid ≥99%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Warning
0156.0100EA 1525 NOK
0156.0100 0156.1000 0156.5000
Litiumklorid ≥99%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Litiumklorid
Formel: LiCl
Kokepunkt: 1382 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 614 °C
Tetthet: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011078
CAS-nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Indeks: 13,05550
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Meets ACS Specifications
Assay min. 99 %
Barium (Ba) max. 0.003 %
Calcium (Ca) max. 0.01 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Potassium (K) max. 0.01 %
Sodium (Na) max. 0.20 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.002 %
Insoluble Matter max. 0.01 %
Loss on Drying max. 1.0 %
Sulfate (SO4) max. 0.01 %
Titrable Base (meq/g) max. 0.008