Litiumklorid ≥98%, renset
Leverandør: VWR Chemicals
|
Warning
|
25009.236EA
765
NOK
25009.236
25009.293
25009.362
25009.464
Litiumklorid ≥98%, renset
Litiumklorid
Formel:
LiCl MW: 42,39 g/mol Kokepunkt: 1382 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 614 °C Tetthet: 2,07 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00011078 CAS-nummer: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 Merck Indeks: 13,05550 |
Spesifikasjon Testresultater
Assay | Min. 98 % |