Natriumklorid 1 mol/l (1 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Leverandør: VWR Chemicals
31535.292EA 1475 NOK
31535.292
Natriumklorid 1 mol/l (1 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Natriumklorid
Formel: NaCl
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003477
CAS-nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed