VWR®, Filterspisser, Low Retention
Leverandør: VWR Collection
732-1490EA 1875 NOK
732-1490 732-1488
VWR®, Filterspisser, Low Retention
Pipettespisser
Spisser med lav retensjon gir overlegen væskeretensjon og veldokumentert blokkering av aerosol ved hjelp av et endotoksinfritt, porøst, hydrofobt filter på 10 mikroner Ideelt til PCR- og DNA-manipulasjon.
  • Gjennomsiktig harpiks, med PE-filter, steril
  • Opptil ti ganger lavere væskebinding enn med standardspisser
  • Hele prøven kan gjenvinnes uten å skjære i spissen
  • Partisertifisert renhet (fri for RNase/DNase, menneskelig DNA og endotoksiner, ikke-pyrogen)